Direkt zum Inhalt
11225
Ammoniumsulfat
puriss., ≥99%
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
assay
≥99%
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
5-6 (20 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Se: ≤30 mg/kg
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)