Über diesen Artikel
grade
purum
assay
≥99% (alkalimetric)
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤30 mg/kg
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?