Fortfahren mit
11133
Antimon(V)-sulfid
≥60% Sb, techincal grade, solid
Synonym(e):
Antimon(V)-sulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sb2S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
215-255-5
MDL number:
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Antimon(V)-sulfid, technical, ≥60% Sb basis
Quality Segment
grade
technical
form
solid
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
concentration
≥60% Sb
SMILES string
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
InChI key
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63717313509710783
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
form
solid
form
nanopowder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
≥60% Sb
concentration
-
concentration
-
concentration
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)