Merck
10979
Polyvinylalkohol-Einschlussmittel mit NPG, nicht verblassend
pH 8.5-8.9
Synonym(e):
PVA-NPD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
density
1.08 g/mL at 20 °C
suitability
in accordance for application
storage temp.
2-8°C
Physical form
Gemisch aus Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan-hydrochlorid, Polyvinylalkohol 22000, Glycerin wasserfrei und NPD (Propylgallat)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)