Merck
10815
β-Apo-8′-carotinsäure-ethylester (trans)
≥80% (TLC)
Synonym(e):
8′-Apo-β,ψ-carotin-8′-säure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.69
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-173-7
Beilstein/REAXYS Number:
2021845
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥80% (TLC)
impurities
≤0.001% heavy metals
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying
mp
134-136 °C
solubility
chloroform: 10 mg/mL at 25 °C, clear, intense red-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Other Notes
Internal standard in: Individual carotenoid determinations in human plasma by HPLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)