Fortfahren mit
09937
Leitsilber
suitable for electron microscopy
Synonym(e):
Conduct-Silver
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 316,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
electron microscopy: suitable
Quality Segment
particle size
7-8 μm
storage temp.
2-8°C
General description
langsam trocknend
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09929736473736465
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
particle size
7-8 μm
particle size
-
particle size
≤50 nm
particle size
30-50 nm
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)