Fortfahren mit
08950
2-Amino-5-nitro-pyridin
technical, ≥95.0% (NT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
EC Number:
224-145-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
120353
MDL number:
grade
technical
assay
≥95.0% (NT)
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI key
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)