Über diesen Artikel
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass support, silica, highly purified matrix
feature
binder Gypsum/polymeric, fluorescent indicator
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation
size
250 μm
particle size
8.0-12.0 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
Other Notes
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
100390
100390
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselgel auf DC-Platten
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?