Direkt zum Inhalt
08123
1-Decansulfonylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H21ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3
InChI key
WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)