Merck
07958
Florisil® Eignungsprüfung nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
Synonym(e):
Abfall-Kohlenwasserstoff-Florisil® Eignungsprüfung nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Alkane Florisil® Eignungsprüfung nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineralöl-Florisil® Eignungsprüfung nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EC Number:
205-563-8
UNSPSC Code:
41113319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
environmental
Other Notes
Kit enthält:
Stearylstearat, Mineralölstandard für Kalibration 8 mg/ml in Heptan
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4.0 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)