Fortfahren mit
07364
Hexansäure-butylester
analytical standard
Synonym(e):
Butylhexanoat, Capronsäure-butylester, NSC 4022
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
210-964-6
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.414-1.418, n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexansäure-butylester
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)