Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencontains
0.0005% NaN3 as preservative
concentration
30-35 mM lipid (Transil®-L pellet)
surface area
~10 m2/g
particle size
~30 μm
pore size
~4000 Å pore diameter
storage temp.
2-8°C
Application
Lipid binding constant determination kit is used for analysis of lipid binding.
Other Notes
TRANSIL®-Ln (neutrale Biomembran); 1 ml
TRANSIL®-Lc (Biomembran mit negativen Ladungsclustern); 1 mL jeweils in 5 mL Puffer (20 mM HEPES pH 7.0; 0.03 M NaCl)
TRANSIL®-L besteht aus einem Silikat-Kern; beschichtet mit mobilem Lipidbilayer (Phospholipide).
TRANSIL®-Lc (Biomembran mit negativen Ladungsclustern); 1 mL jeweils in 5 mL Puffer (20 mM HEPES pH 7.0; 0.03 M NaCl)
TRANSIL®-L besteht aus einem Silikat-Kern; beschichtet mit mobilem Lipidbilayer (Phospholipide).
Legal Information
Transil is a registered trademark of Nimbus GmbH
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?