Merck
05945
Allyldimethylsilan
purum, ≥97.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2Si(CH3)2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.23
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734304
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
bp
69 °C (lit.)
density
0.710 g/mL at 20 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)