Direkt zum Inhalt
05757
2′,6′-Dihydroxyacetophenon
≥99.5% (HPLC), Ultra pure
Synonym(e):
2-Acetyl-resorcin, DHAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
EC Number:
211-833-6
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1366061
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,6′-Dihydroxyacetophenon
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)