Fortfahren mit
05666
Triclocarban
analytical standard
Synonym(e):
3,4,4′-Trichlorcarbanilid, 1-(4-Chlorphenyl)-3-(3,4-dichlorphenyl)-harnstoff, TCC, Triclocarban
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 72,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
InChI key
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1681800SML33761681845
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triclocarban
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)