Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-497-8
Beilstein/REAXYS Number:
3562140
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
168-175 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?