Merck
05136
2-[(2,6-Dichlorophenyl)-amino]-benzaldehyd
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Diclofenac impurity B (PhEur), 2-(2,6-Dichloranilino)-benzaldehyd, N-(2,6-Dichlorphenyl)-anthranilaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2121741
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2C=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
InChI key
MILOIOYXRHLAAH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)