Fortfahren mit
04580595
(+)-Menthofuran
primary reference standard
Synonym(e):
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2729
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
bp
204-206 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL825840462059063661
(+)-Pulegon primary reference standard
04620590
(+)-Pulegon
description
primary reference standard
description
phyproof® Reference Substance
description
primary reference standard
description
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
bp
204-206 °C (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Menthofuran
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)