Direkt zum Inhalt
04150
Jodoethan
puriss., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Ethyliodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.97
EC Number:
200-833-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505934
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.38 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 18 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.513 (lit.), n20/D 1.514
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodoethan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
53 °C - closed cup - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)