Fortfahren mit
04100
Ethylhydrazin Oxalat
≥96.0% (T)
Synonym(e):
Ethylhydrazine ethanedioate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H8N2 · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3697941
Assay:
≥96.0% (T)
€ 59,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (T)
impurities
~2% hydrazine
mp
170-173 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid, hydrazine
SMILES string
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylhydrazine oxalate can be used to synthesize:
  • 1-ethyl-1H-indazoles
  • 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
  • 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75712135364289841
assay
≥96.0% (T)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
170-173 °C (dec.)
mp
−41 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
mp
-
impurities
~2% hydrazine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
functional group
amine, hydrazine
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
302-01-2
CAS No.
302-01-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)