Merck
03854
Kreosot aus Buchenholzteer
Synonym(e):
Buchenholz-Kreosot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352401
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
bp
200-220 °C (lit.)
transition temp
solidification point <−20 °C
density
1.09 g/mL at 20 °C
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Buchenholz-Kreosot ist eine farblose bis gelbliche schmierige Flüssigkeit, die mittels Destillierung von Holzteer hergestellt wird. Es besteht aus Phenol, 4-Methylphenol, 2-Methoxyphenol und 2-Methoxy-4-methylphenol als wichtigsten flüchtigen Bestandteilen.
Application
Kreosot aus Buchenholzteer wird als Rohstoff für die Synthese von phenolischen verzweigtkettigen Fettsäuren (n-PBC-FA) in Gegenwart von modifiziertem H+ Ferrierit-Zeolith als Katalysator verwendet.
Biochem/physiol Actions
Kreosot aus Buchenholzteer zeigt Berichten zufolge antioxidative Aktivität, die mit derjenigen der beliebten Antioxidativa α-Tocopherol und Butylhydroxytoluol (BHT) vergleichbar ist. Aufgrund seiner antisekretorischen Aktivität wird es als pflanzliches Antidiarrhoikum angewendet. Buchenholz-Kreosot hat außerdem nachweislich bakterizide, fungizide und laxative Eigenschaften.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)