Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
EC Number:
213-203-6
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739187
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥96.0% (GC)
impurities
≤1% water
refractive index
n
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?