Fortfahren mit
03660
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
≥99.0% (KT), puriss. p.a.
Synonym(e):
Dikalium-ethylendiamin-tetraacetat Dihydrat, EDTA Dikaliumsalz, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dikaliumsalz, Kalium-Ethylenediamintetraacetat, dibasisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 547,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.45
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-895-0
€ 59,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
pH
4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylendiamintetraessigsäure-Dikaliumsalz-Dihydrat (K2EDTA) ist ein bekannter Chelatbildner für verschiedene Anwendungen in der chemischen Synthese, analytischen Chemie und Biochemie. Bei der chemischen Synthese wird K2EDTA häufig zur Entfernung von Metallverunreinigungen aus Lösungen oder als Komplexierungsmittel eingesetzt, um die Reaktivität von Metallionen zu kontrollieren. Es kann zur Bindung oder Chelatbildung von Metallionen wie Calcium, Magnesium, Eisen und Kupfer verwendet werden, um unerwünschte Nebenreaktionen zu verhindern.
Application
Wird zur Eliminierung der Inhibition von enzymkatalysierten Reaktionen aufgrund von Schwermetallspuren verwendet.
Das Dikaliumsalz-Dihydrat der Ethylendiamintetraessigsäure (K2EDTA) hat folgende Anwendungen:
  • Mobilphasen-Modifier bei der Trennung von UV-Filtern mittels HPLC.
  • Chelatbildner bei der Bestimmung von Spuren von Beryllium-Verbindungen mittels kolorimetrischer Methode.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03659ED2P03664
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (KT)
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
pH
4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)