Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2FeNa · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
12-14% (Fe basis)
Form:
powder or crystals
Solubility:
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
12-14% (Fe basis)
form
powder or crystals
composition
Fe, 12-14%
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤15.0% Loss on drying
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate is used in large-volume stacking with electroosmotic flow pump (LVSEP) and in the remediation of contaminated groundwater.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?