Fortfahren mit
02579
1,1,2,2-Tetrachlorethan
standard for GC, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Acetylentetrachlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CHCl2CHCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.85
EC Number:
201-197-8
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969206
MDL number:
vapor density
5.8 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.494
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrachlorethan
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)