Merck
02369
Furfurylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-775-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard, reference material
assay
≥97.5% (qNMR), ≥98.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.460-1.464, n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfurylacetat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)