Merck
02329
Methan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
16.04
EC Number:
200-812-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1718732
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
vapor density
0.55 (vs air)
assay
≥99.0%
form
gas
autoignition temp.
998 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
density
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Methan dient als Kohlenstoffquelle bei chemischen Dampfphasen-Beschichtungen von Carbid- und Diamant-Dünnfilmen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methan
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2B - Aerosol cans and lighters
wgk
nwg
flash_point_f
-306.4 °F - closed cup
flash_point_c
-188 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)