Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-867-0
Beilstein/REAXYS Number:
4009585
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
loss
≤5% loss on drying
mp
~285 °C (dec.)
SMILES string
Cl[H].Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
InChI key
UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenine monohydrochloride can be used in designing novel bioactive adenine derivatives and adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?