Merck
00498
trans-2-Hepten-1-ol
≥97.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-534-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720091
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.442
bp
83 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC\C=C\CO
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)