Direkt zum Inhalt
00459
Nerolidol
mixture of cis and trans, analytical standard
Synonym(e):
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
230-597-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.478-1.483, n20/D 1.479 (lit.)
bp
114 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
General description
Nerolidol is a naturally occurring sesquiterpene found in the essential oils.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nerolidol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
262.4 °F - closed cup
flash_point_c
128 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)