Fortfahren mit
00416
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanon
purum, ≥96.0% (HPLC)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8002474
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
InChI key
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)