Fortfahren mit
37-0290
Zinkchlorid
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonym(e):
Chlorzink
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.30
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
assay
≥95.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkchlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)