Merck
34-0013
Mineralöl
CP
Synonym(e):
White mineral oil 70
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12181504
MDL number:
Grade:
CP
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineralöl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)