Fortfahren mit
30-5000
Tris Base
≥99.0%, solid, JIS special grade
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, JIS special grade, ≥99.0%
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Composition of the Sheath of Sphaerotilus Natans.: This study analyzes the sheath structure of Sphaerotilus natans, potentially utilizing Tris(hydroxymethyl)aminomethane in the process, to explore its biochemical and microbiological aspects (Romano et al., 1963).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)