Fortfahren mit
30-0770
Tetraethylammoniumbromid
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
TEA-Bromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3563430
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ special grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammoniumbromid
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
361.4 °F - closed cup
flash_point_c
183 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)