Direkt zum Inhalt
30-0460
1,1,2,2-Tetrabromethan
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Acetylentetrabromid, Muthmanns Flüssigkeit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2CHCHBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.65
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
1098321
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
119 °C/15 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.1 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
11.9 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.637 (lit.)
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrabromethan
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-27-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)