Fortfahren mit
28-5810
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.21
EC Number:
202-555-6
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
650741
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)