Merck
28-4640
Natriumwolframat Dihydrat
JIS special grade, 99.0-100.5
Synonym(e):
Wolframsäure Natriumsalz Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2WO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.85
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-743-4
MDL number:
Assay:
99.0-100.5
Grade:
JIS special grade
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
99.0-100.5
form
crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tungsten
availability
available only in Japan
pH
9.0-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumwolframat Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)