Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.10
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-892-1
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
fine crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
fine crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
pH
2.5-4.0
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpersulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?