Merck
28-3040
Natronlauge
0.1 M
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
0.1 M, 1/10 N
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M, 1/10 N
density
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution.: This study investigates the decomposition process of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution. The research provides detailed insights into the chemical reactions and kinetics involved, which are essential for understanding the stability and reactivity of peroxy compounds in alkaline solutions (Tetrahedron, 1970).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)