Merck
28-1050
Silizium
CP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.09
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
availability
available only in Japan
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silizium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)