Merck
24-6180
1,2-Propandiol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Propylenglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
EC Number:
200-338-0
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
187 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
viscous liquid
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propandiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)