Merck
24-4070
Kaliumphthalat, einbasisch
JIS special grade, 99.8-100.2%
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCC6H4COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
EC Number:
212-889-4
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
Assay:
99.8-100.2%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
99.8-100.2%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphthalat, einbasisch
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)