Merck
24-2495
Phosphat Ionenchromatographie-Standardlösung
0.1 mg/mL PO43-
Synonym(e):
Kaliumphosphat, monobasisch -Lösung, Kaliumdihydrogenphosphat -Lösung, Kaliummonophosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
available only in Japan
concentration
0.1 mg/mL PO43-
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)