Merck
24-1390
Phenol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
EC Number:
203-632-7
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
~5 (20 °C, 50 g/L)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)