Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ONC10H4(OH)(SO3Na)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.26 (anhydrous basis)
EC Number:
208-369-1
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3643930
MDL number:
Grade:
JIS special grade
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
JIS special grade
form
powder
availability
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Oc1c(cc2cc(ccc2c1N=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H7NO8S2.2Na.H2O/c12-10-8(21(17,18)19)4-5-3-6(20(14,15)16)1-2-7(5)9(10)11-13;;;/h1-4,12H,(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
RDFCJJHALFWNIG-UHFFFAOYSA-L
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?