Merck
21-0740
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin -dihydrochlorid
≥97.0%, suitable for determination of nitroxide
Synonym(e):
2-(1-Naphthylamino)-ethylamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for determination of nitroxide
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)