Fortfahren mit
19-3510
Iodmethan
SAJ first grade, ≥93.0%
Synonym(e):
Methyliodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
969135
MDL number:
Assay:
≥93.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
41-43 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
4.89 (vs air)
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
assay
≥93.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodmethan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)