Fortfahren mit
18-0870
Blei Atomspektroskopie-Standard-Konzentrat 1.00 g Pb
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Pb, 1000 ppm Pb
Synonym(e):
Blei(II)-nitrat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Pb, 1000 ppm Pb
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)