Fortfahren mit
18-0500
Blei(II)-acetat Trihydrat
JIS special grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.33
EC Number:
206-104-4
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
availability
available only in Japan
mp
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei(II)-acetat Trihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)